Få mere at vide
Kaliumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022712
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11417477
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15605.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14075-53-7 | BF4K | 125.90 g/mol
Kaliumtetrafluorborat anvendes som et aktivt fyldstof til fremstilling af harpiksbundne slibemidler. Det bruges også til udvinding, raffinering og forarbejdning af metaller i den kemiske industri. Det finder anvendelse som additiv i legeringsindustrien og svejsemiddel. Yderligere bruges det til fremstilling af flusmidler til slaglodning og lodning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumtetrafluorborat anvendes som et aktivt fyldstof til fremstilling af harpiksbundne slibemidler. Det bruges også til udvinding, raffinering og forarbejdning af metaller i den kemiske industri. Det finder anvendelse som additiv i legeringsindustrien og svejsemiddel. Yderligere bruges det til fremstilling af flusmidler til slaglodning og lodning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand og varm ethylalkohol. Uopløseligt i kold ethylalkohol.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14075-53-7
Molekylær formel BF4K
Molekylvægt (g/mol) 125.90
MDL nummer MFCD00011395
InChI nøgle AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
PubChem CID 518872
IUPAC navn kaliumtetrafluorboranid
SMIL [K+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 529°C
Mængde 250 g
Lineær formel KBF4
Merck Index 14,7686
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water and hot ethyl alcohol. Insoluble in cold ethyl alcohol.
Formel vægt 125.91
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.3245
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.5