Få mere at vide
Kaliumtetrafluoroborat, 98%
Artikelnummer. 11427477
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427477 5000 g 5000g
11417477 250 g 250g
11407477 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15605.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 14075-53-7 | BF4K | 125,90 g/mol
Kaliumtetrafluorborat anvendes som et aktivt fyldstof til fremstilling af harpiksbundne slibemidler. Det bruges også til udvinding, raffinering og forarbejdning af metaller i den kemiske industri. Det finder anvendelse som additiv i legeringsindustrien og svejsemiddel. Yderligere bruges det til fremstilling af flusmidler til slaglodning og lodning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumtetrafluorborat anvendes som et aktivt fyldstof til fremstilling af harpiksbundne slibemidler. Det bruges også til udvinding, raffinering og forarbejdning af metaller i den kemiske industri. Det finder anvendelse som additiv i legeringsindustrien og svejsemiddel. Yderligere bruges det til fremstilling af flusmidler til slaglodning og lodning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand og varm ethylalkohol. Uopløseligt i kold ethylalkohol.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14075-53-7
Molekylær formel BF4K
Molekylvægt (g/mol) 125.90
MDL nummer MFCD00011395
InChI nøgle AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
PubChem CID 518872
IUPAC navn kaliumtetrafluorboranid
SMIL [K+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt (nedbrydning)
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 529 °C
Mængde 5000 g
Brydningsindeks 1.3245
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.5
Lineær formel KBF4
Merck Index 14,7686
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand og varm ethylalkohol. Uopløselig i kold ethylalkohol.
Formel vægt 125.91
Procent renhed 98%