Få mere at vide
Potassium Tetradecanoate-d27, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Tetradecanoate-D27 |
| CAS | 352438-87-0 |
| Molekylær formel | C14 D27 O2 . K |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Tetradecanoic-d27 acid, potassium salt (9 CI), Tetradecanoic-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d27 acid potassium salt, Myristic acid-d27 potassium salt, Potassium tetradecanoate-D27 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H28O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16;/h2-13H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2; |
| SMIL | [K+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | potassium;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosadeuteriotetradecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.628 |
| Formel vægt | 293.334 g/mol |
| Vis mere |