Få mere at vide
Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate, 99.9% (metals basis), Pt 44.9% min
Artikelnummer. 11376048
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376048 1 g 1g
11366048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010536.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14323-36-5 | C4H6K2N4O3Pt | 431.40 g/mol
Kaliumtetracyanoplatinat(II)trihydrat anvendes i fremstillingen af andre salte som Krogmanns salt, der er stærkt ledende, endimensionelle materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14323-36-5
Molekylær formel C4H6K2N4O3Pt
Molekylvægt (g/mol) 431.40
MDL nummer MFCD00011374
InChI nøgle KBALGZKVNFJSRU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dikaliumtetracyanoplatinumbis(ylium)trihydrat
SMIL O.O.O.[K+].[K+].N#C[Pt++](C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel K2[Pt(CN)4]·3H2O
FN nummer UN1588
Merck Index 14,7685
Opløselighedsinformation Soluble in hot water
Formel vægt 431.42 (377.37 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 44.9% min.