Få mere at vide
Kaliumtetracyanopalladat(II)hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400997
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400997 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15400997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010535.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14516-46-2 | C4K2N4Pd | 288.69 g/mol
Kaliumtetracyanopalladat(II)-hydrat bruges som primært og sekundært mellemprodukt i kemisk& farmaceutisk forskning. det bruges også som katalysatorer, som forløbere for metallisk palladium, i præparativ kemisk produktion, i fotografering, i galvanisering og medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate
CAS 14516-46-2
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Molekylær formel C4K2N4Pd
MDL nummer MFCD00150431
Opløselighedsinformation It is slightly soluble in water. It is soluble in organic or non-aqueous solvent.
InChI nøgle NKYOTIKKMTWAOI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [K+].[K+].N#C[Pd](C#N)(C#N)C#N
IUPAC navn dikalium palladiumtetracarbonitril
Molekylvægt (g/mol) 288.69
Formel vægt 288.68 (Anhydrous)