Få mere at vide
Kaliumtetracyanoborat, TRC
Artikelnummer. 30426208
Skift visning
Mængde:
2 mg
4 mg
20 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426208 20 mg
30425164 2 mg
30418172 4 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99361820MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261356-49-4
Molekylær formel C4 B N4 . K
Molekylvægt (g/mol) 153.979
IUPAC navn kalium; Tetracyanoboranuide
SMIL [K+].N#C[B-](C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Tetracyanoborate
Mængde 20 mg
InChI formel InChI=1S/C4BN4.K/c6-1-5(2-7,3-8)4-9;/q-1;+1
Formel vægt 153.985