Få mere at vide
Kaliumtetrachloroplatinum(II), TRC
Artikelnummer. 30411827
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30411827 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30411827 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP688265250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Tetrachloroplatinum(II)
CAS 10025-99-7
Molekylær formel Cl4 Pt . 2 K
Mængde 250 mg
Synonym Platinate(2-)','tetrachloro-','potassium (1:2)','(SP-4-1)-, Platinate(2-)','tetrachloro-','dipotassium (8CI), Platinate(2-)','tetrachloro-','dipotassium','(SP-4-1)- (9CI), Potassium chloroplatinate(II) (6CI), Dipotassium platinum tetrachloride, Dipotassium tetrachloroplatinate, Dipotassium tetrachloroplatinate(2-), Dipotassium tetrachloroplatinate(II), NSC 175496, Platinous potassium chloride, Platinum potassium chloride (PtK2Cl4), Potassium chloroplatinate, Potassium chloroplatinate (K2PtCl4), Potassium platinochloride, Potassium platinous chloride, Potassium platinum(II) tetrachloride, Potassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate K2PtCl4, Potassium tetrachloroplatinate(2-), Potassium tetrachloroplatinate(II), Potassium tetrachloroplatinum(II), Tetrachloroplatinum(II) acid potassium salt
InChI formel InChI=1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
SMIL [K+].[K+].[Cl-][Pt+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 415.09
Formel vægt 412.7676