Få mere at vide
Kaliumtetrachloroplatinum(II), TRC
Artikelnummer. 30425234
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30425234 5 g
1 options
Artikelnummer. 30425234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6882655G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium Tetrachloroplatinum(II)
CAS 10025-99-7
Molekylær formel Cl4 Pt . 2 K
Mængde 5 g
Synonym Platinate(2-)','tetrachloro-','potassium (1:2)','(SP-4-1)-, Platinate(2-)','tetrachloro-','dipotassium (8CI), Platinate(2-)','tetrachloro-','dipotassium','(SP-4-1)- (9CI), Potassium chloroplatinate(II) (6CI), Dipotassium platinum tetrachloride, Dipotassium tetrachloroplatinate, Dipotassium tetrachloroplatinate(2-), Dipotassium tetrachloroplatinate(II), NSC 175496, Platinous potassium chloride, Platinum potassium chloride (PtK2Cl4), Potassium chloroplatinate, Potassium chloroplatinate (K2PtCl4), Potassium platinochloride, Potassium platinous chloride, Potassium platinum(II) tetrachloride, Potassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate K2PtCl4, Potassium tetrachloroplatinate(2-), Potassium tetrachloroplatinate(II), Potassium tetrachloroplatinum(II), Tetrachloroplatinum(II) acid potassium salt
InChI formel InChI=1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
SMIL [K+].[K+].[Cl-][Pt+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 415.09
Formel vægt 412.7676