Få mere at vide
Kaliumtetrachloroplatinat(II), Premion™ 99,99% (metalbasis), Pt 46,4% min
Artikelnummer. 11394988
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394988 1 g 1g
11304998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043946.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419,11 g/mol
Kaliumtetrachlorplatinat(II) bruges som vigtigt reagens til fremstilling af andre koordinationskomplekser af platin. Det bruges også til induktion af apoptose i humane brystkræftceller. Anvendes også til fremstilling af camptothecin-bundne platin-anticancermidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-99-7
Molekylær formel Cl4H4K2Pt
Molekylvægt (g/mol) 419.11
MDL nummer MFCD00011378
InChI nøgle JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
PubChem CID 61440
SMIL Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrachloroplatinate (II)
Smeltepunkt (nedbrydning)
Farve Rød til brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 3.38 g/mL
Lineær formel K2PtCl4
FN nummer UN3288
Merck Index 14,7682
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (9,3 g/L). Uopløseligt i ethylalkohol.
IUPAC navn dikaliumtetrachlorplatinumdiuid
Formel vægt 415.11
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 46.4% min
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tetrachloroplatinate(II)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetrachloroplatinate(II)