Få mere at vide
Potassium Tetrachloroplatinate(II), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10274680 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Vial
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10274680 1 g Vial 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10274680 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/7170/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Smeltepunkt 250°C
CAS 10025-99-7
Farve Brown-Red
pH 4 to 5
Fysisk form Solid
Mængde 1 g
Molekylær formel Cl4H4K2Pt
MDL nummer MFCD00011378
Synonym potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
InChI nøgle JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
IUPAC navn dipotassium tetrachloroplatinumdiuide
Molekylvægt (g/mol) 419.11
PubChem CID 61440
Formel vægt 415.1g/mol
Emballage Vial
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tetrachloroplatinate(II)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .