Få mere at vide
Potassium tetrachloroplatinate(II), 99.9% (metals basis), Pt 46.0% min
Artikelnummer. p-4824902
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11301698
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011048.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419.11 g/mol
Kaliumtetrachlorplatinatopløsning bruges til fremstilling af platin (Pt) nanopartikler. Ligander som ammoniak eller triphenylphosphin kan erstatte chloridligander for at give forskellige derivater. Erstatningen med ammoniak resulterer i fremstillingen af cisplatin, som bruges i kræftbehandlingen. Yderligere bruges det som katalysator i hydroaryleringsreaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-99-7
Molekylær formel Cl4H4K2Pt
Molekylvægt (g/mol) 419.11
MDL nummer MFCD00011378
InChI nøgle JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
PubChem CID 61440
SMIL Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrachloroplatinate(II)
Smeltepunkt (decomposition)
Navn note Pt 46.0% min.
Farve Rød til brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in hot water. Slightly soluble in water.
IUPAC navn dikalium;tetrachlorplatin(2-)
Formel vægt 415.11
Lugt Odorless
Udseende Red-brown crystals
Tæthed 3.38