Få mere at vide
Kaliumtetrachloroplatinat(II), 99,9% (metalbasis), Pt 46,0% min
Artikelnummer. 11301698
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11301698 1 g 1g
11391688 5 g 5g
11381688 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11301698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011048.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419,11 g/mol
Kaliumtetrachlorplatinatopløsning bruges til fremstilling af platin (Pt) nanopartikler. Ligander som ammoniak eller triphenylphosphin kan erstatte chloridligander for at give forskellige derivater. Erstatningen med ammoniak resulterer i fremstillingen af cisplatin, som bruges i kræftbehandlingen. Yderligere bruges det som katalysator i hydroaryleringsreaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-99-7
Molekylær formel Cl4H4K2Pt
Molekylvægt (g/mol) 419.11
MDL nummer MFCD00011378
InChI nøgle JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
PubChem CID 61440
SMIL Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrachloroplatinate(II)
Smeltepunkt (nedbrydning)
Navn note Pt 46,0% min.
Farve Rød til brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Lugt Lugtfri
Udseende Rødbrune krystaller
Analyseprocentområde 99,9 % (metalbasis)
Tæthed 3.38
Opløselighedsinformation Opløseligt i varmt vand. Let opløselig i vand.
IUPAC navn dikalium;tetrachlorplatin(2-)
Formel vægt 415.11