Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium tetrachloroplatinate |
| Smeltepunkt | 250,0 °C |
| Farve | Brun eller Orange til Rød |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 5 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Lineær formel | K2PtCl4 |
| Merck Index | 15,7801 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 10 g/L (20 °C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium tetrachloroplatinate(II)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetrachloroplatinate(II)