Få mere at vide
Kaliumtetrachloropalladat(II), Premion™, 99,99% (metalbasis), Pd 32,2% min
Beskrivelse
Kaliumtetrachloropalladat(II) bruges i vid udstrækning som et reagens og som en kilde til palladiumchlorid til fremstilling af andre palladiumkomplekser og palladiumnanopartikler. Det finder en anvendelse i syntesen af halvledende metalholdige polymerer. Det reagerer også med bis(dithiolater) og danner metal-bis(dithiolater), som bruges i stregkodemateriale, laser Q-switch materialer, optiske CD-optagemedier og superledning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium tetrachloropalladate(II) |
| Smeltepunkt | 105 °C (dekomponering) |
| Navn note | Pd 32,2% min. |
| Farve | Rød til brun |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Rødbrune krystaller |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Vis mere |