Få mere at vide
Kaliumtetrachloropalladat(II), Premion™, 99,99% (metalbasis), Pd 32,2% min
Artikelnummer. 11301978
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301978 2 g 2g
11311978 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011885.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10025-98-6 | Cl4K2Pd | 326,417 g/mol
Kaliumtetrachloropalladat(II) bruges i vid udstrækning som et reagens og som en kilde til palladiumchlorid til fremstilling af andre palladiumkomplekser og palladiumnanopartikler. Det finder en anvendelse i syntesen af halvledende metalholdige polymerer. Det reagerer også med bis(dithiolater) og danner metal-bis(dithiolater), som bruges i stregkodemateriale, laser Q-switch materialer, optiske CD-optagemedier og superledning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-98-6
Molekylær formel Cl4K2Pd
Molekylvægt (g/mol) 326.417
MDL nummer MFCD00011373
InChI nøgle LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium
PubChem CID 61438
IUPAC navn dikalium;tetrachlorpalladium(2-)
SMIL Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrachloropalladate(II)
Smeltepunkt 105°C (decomposition)
Navn note Pd 32.2% min.
Farve Rød til brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
Formel vægt 326.42
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Red-brown crystals
Tæthed 2.67