Få mere at vide
Kaliumtetrachlorpalladat(II), min 32,0% Pd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-43548 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 10002560
Brand: Thermo Scientific Acros 195120020
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-98-6 | Cl4K2Pd | 326.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-98-6
Molekylær formel Cl4K2Pd
Molekylvægt (g/mol) 326.41
MDL nummer MFCD00011373
InChI nøgle LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium
PubChem CID 61438
IUPAC navn dikalium;tetrachlorpalladium(2-)
SMIL Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrachloropalladate(II)
Smeltepunkt 105,0 °C
Navn note min 32.0% Pd
Farve Brun til Brun-grøn
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 2 g
Lineær formel K2PdCl4
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 326.41
Procent renhed ≥32% (Pd)
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.67
Tæthed 2.6700g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tetrachloropalladate(II)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.