Få mere at vide
Kaliumtetrachloropalladat(II), min 32,0% Pd
Artikelnummer. 10164070 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10164070 10 g Glasflaske 10g
10002560 2 g Glasflaske 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10164070 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195120100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 10025-98-6 | Cl4K2Pd | 326,41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-98-6
Molekylær formel Cl4K2Pd
Molekylvægt (g/mol) 326.41
MDL nummer MFCD00011373
InChI nøgle LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium
PubChem CID 61438
IUPAC navn dikalium;tetrachlorpalladium(2-)
SMIL Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrachloropalladate(II)
Smeltepunkt 105,0 °C
Navn note min 32,0% Pd
Farve Brun til Brun-grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 10 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.67
Tæthed 2.6700g/mL
Lineær formel K2PdCl4
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
Formel vægt 326.41
Procent renhed ≥32% (PD)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tetrachloropalladate(II)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.