Få mere at vide
Kaliumtetrachloraurat(III)hydrat, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Au 49 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316528
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316528 1 g 1g
11306528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012150.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 27988-75-6 | AuCl4K | 377.86 g/mol
Kaliumtetrachloraurat(III)hydrat bruges som råmateriale til fremstilling af guld(III)dithiolatkomplekser, som finder anvendelse i luminescensundersøgelser, fotosensibilisatorer og fotokatalysatorer. Yderligere bruges det til guldgalvaniseringsproces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27988-75-6
Molekylær formel AuCl4K
Molekylvægt (g/mol) 377.86
MDL nummer MFCD00043088
InChI nøgle IKHCGJWURGSQRT-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloroaurate iii hydrate, gold potassium chloride, aucl4.k.h2o, potassium hydrate tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate iii hydrate, premion
PubChem CID 91886546
IUPAC navn kalium;tetrachlorogold(1-);hydrat
SMIL [K+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate
Smeltepunkt 357°C (decomposition)
Farve Gul til Orange
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel KAuCl4·xH2O
FN nummer UN3260
Merck Index 14,7681
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 377.88 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Au 49% min.