Få mere at vide
Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate, 99%
Artikelnummer. p-7026941
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11450897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23292.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27988-75-6 | AuCl4K | 377.86 g/mol
Kaliumtetrachloraurat(III)-hydrat anvendes som primære og sekundære mellemprodukter. Et nøgleråmateriale til syntese af nye guld(III)-dithiolatkomplekser til luminescensundersøgelser eller mulige anvendelser som fotosensibilisatorer eller fotokatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumtetrachloraurat(III)-hydrat anvendes som primære og sekundære mellemprodukter. Et nøgleråmateriale til syntese af nye guld(III)-dithiolatkomplekser til luminescensundersøgelser eller mulige anvendelser som fotosensibilisatorer eller fotokatalysatorer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27988-75-6
Molekylær formel AuCl4K
Molekylvægt (g/mol) 377.86
MDL nummer MFCD00043088
InChI nøgle IKHCGJWURGSQRT-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloroaurate iii hydrate, gold potassium chloride, aucl4.k.h2o, potassium hydrate tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate iii hydrate, premion
PubChem CID 91886546
IUPAC navn kalium;tetrachlorogold(1-);hydrat
SMIL [K+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate
Smeltepunkt 357°C (decomposition)
Mængde 1 g
Lineær formel KAuCl4·xH2O
FN nummer UN3260
Merck Index 14,7681
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol.
Formel vægt 377.88 (Anhydrous)
Procent renhed 99%