Få mere at vide
Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate, 99%
Beskrivelse
Kaliumtetrachloraurat(III)-hydrat anvendes som primære og sekundære mellemprodukter. Et nøgleråmateriale til syntese af nye guld(III)-dithiolatkomplekser til luminescensundersøgelser eller mulige anvendelser som fotosensibilisatorer eller fotokatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumtetrachloraurat(III)-hydrat anvendes som primære og sekundære mellemprodukter. Et nøgleråmateriale til syntese af nye guld(III)-dithiolatkomplekser til luminescensundersøgelser eller mulige anvendelser som fotosensibilisatorer eller fotokatalysatorer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate |
| Smeltepunkt | 357°C (decomposition) |
| Mængde | 5 g |
| Lineær formel | KAuCl4·xH2O |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,7681 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,ethanol. |
| Formel vægt | 377.88 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium tetrachloroaurate hydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetrachloroaurate hydrate