Få mere at vide
Potassium tetrabromoplatinate(II), 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 15496995
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496995 2.5 g 2.5g
15407005 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496995 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045548.88
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 13826-94-3 | Br4K2Pt | 592.90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13826-94-3
Molekylær formel Br4K2Pt
Molekylvægt (g/mol) 592.90
MDL nummer MFCD00011376
InChI nøgle AXZAYXJCENRGIM-UHFFFAOYSA-J
Synonym br4pt.2k, dipotassium;tetrabromoplatinum 2-, dipotassium tetrabromoplatinumdiuide
PubChem CID 71310129
IUPAC navn dikalium;tetrabromplatin(2-)
SMIL [K+].[K+].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Pt++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrabromoplatinate (II)
Smeltepunkt >300°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2.5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel K2PtBr4
Formel vægt 592.9
Procent renhed 99.9%