Få mere at vide
Kaliumtetrabromopalladat(II), Pd 20,0%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351968
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351968 1 g 1g
11361968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011883.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13826-93-2 | Br4H4K2Pd | 508.26 g/mol
Kaliumtetrabromopalladat(II) Anvendes til syntese af halvledende metalholdige polymerer, hvor polypyrrolrygraden har et konformationelt energiminimum og er næsten plant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13826-93-2
Molekylær formel Br4H4K2Pd
Molekylvægt (g/mol) 508.26
MDL nummer MFCD00049659
InChI nøgle PBPKCWAOLDCQKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrabromopalladate ii, dipotassium tetrabromopalladium 2-, dipotassium tetrabromopalladate, dipotassium tetrabromopalladate 2-, palladate 2-, tetrabromo-, potassium 1:2, palladate 2-, tetrabromo-, dipotassium, sp-4-1, palladous potassium bromide, dipotassium tetrabromopalladiumdiuide, dipotassium ion tetrabromopalladiumdiuide
PubChem CID 61688
IUPAC navn dikalium;tetrabrompalladium(2-)
SMIL [K+].[K+].Br.Br.Br.Br.[Pd--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrabromopalladate(II)
Farve Rød til brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 504.21
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 20.0%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic