Få mere at vide
Kaliumtetrabromoaurat(III) dihydrat, Premion™ 99,99% (metalbasis), Au 33% min
Beskrivelse
Det bruges som et laboratoriekemikalie og fremstilling af stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate |
| Navn note | Au 33% min. |
| Farve | Rød til brun |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Svag |
| Udseende | Rødbrune krystaller |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og alkohol |
| Formel vægt | 591,72 (555,69 Vandfri) |