Få mere at vide
Kaliumtetrabromaurat(III)dihydrat, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Au 33 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347497 1 g 1g
11357497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012664.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 13005-38-4 | KAuBr4·2H2O
Det bruges som et laboratoriekemikalie og fremstilling af stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13005-38-4
Molekylær formel KAuBr4·2H2O
MDL nummer MFCD00049650
Synonym Gold potassium bromide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate
Navn note Au 33% min.
Farve Rød til brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol
Formel vægt 591.72 (555.69 Anhydrous)
Lugt Weak
Udseende Red-brown crystals