Få mere at vide
Kaliumtetraborat-tetrahydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308228
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308228 500 g 500g
11398218 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039435.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12045-78-2 | K2B4O7+4H2O
Det er et fremragende opløsningsmiddel til metaloxider ved høje temperaturer. Det er et godt buffermiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12045-78-2
Molekylær formel K2B4O7+4H2O
MDL nummer MFCD00149924
Synonym Potassium borate (tetra)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetraborate tetrahydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 305.51 (233.44 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende White crystals
Tæthed 1.74 g/cm3 at 20°C