Få mere at vide
Potassium tetraborate tetrahydrate, 99.5%, extra pure
Artikelnummer. 11964221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11964221 5 kg 5kg
11390766 250 g 250g
10541301 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11964221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 259570051
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12045-78-2 | B4K2O7·4H2O | 305.5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12045-78-2
Molekylær formel B4K2O7·4H2O
Molekylvægt (g/mol) 305.5
Synonym Potassium biborate tetrahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetraborate tetrahydrate
Smeltepunkt 850.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel K2B4O7·4H2O
Merck Index 14,768
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 305.5
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Emballage Plast tromle