Få mere at vide
Potassium tetraborate tetrahydrate, 99.5%, extra pure
Artikelnummer. 10541301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 10541301
Brand: Thermo Scientific Acros 259570010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12045-78-2 | B4K2O7·4H2O | 305.5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12045-78-2
Molekylær formel B4K2O7·4H2O
Molekylvægt (g/mol) 305.5
Synonym Potassium biborate tetrahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tetraborate tetrahydrate
Smeltepunkt 850.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel K2B4O7·4H2O
Merck Index 14,768
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 305.5
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske