Få mere at vide
Kaliumtert-pentyloxid, 14-18% w/v i cyclohexan
Artikelnummer. 11324108
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324108 25 g 25g
11304108 5 g 5g
11314108 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041394.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Koreaktant til omdannelse af ketoner til oxider | CAS: 41233-93-6 | C5H11KO | 126,24 g/mol
Kalium-tert-pentyloxid bruges i en bred vifte af applikationer i organisk syntese, agrokemikalier, farmaceutiske produkter, farvestoffer og aromakemikalier. Det bruges også til fremstilling af rengøringsmidler og biodiesel. De fungerer også som katalysatorer i polymerisation og isomeriseringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41233-93-6
Molekylær formel C5H11KO
Molekylvægt (g/mol) 126.24
MDL nummer MFCD00064808
InChI nøgle ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 2-methylbutan-2-olate, potassium tert-amylate, potassium tert-pentoxide, potassium tert-pentylate, potassium tert-pentoxide solution, potassium 2-methyl-2-butoxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt, potassium tert-amyloxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt 1:1
PubChem CID 23683543
SMIL [K+].CCC(C)(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tert-pentyloxide
Tæthed 0.80 g/mL
Flammepunkt -18 °C (0 °F)
Lineær formel CH3CH2C(CH3)2OK
Mængde 25 g
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
IUPAC navn kalium;2-methylbutan-2-olat
Formel vægt 126.24
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 14 to 18% w/v in cyclohexane
Fysisk form Væske