Få mere at vide
Kaliumtert-pentyloxid, 14-18% w/v i cyclohexan
Artikelnummer. 11304108
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11304108 5 g 5g
11324108 25 g 25g
11314108 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041394.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Koreaktant til omdannelse af ketoner til oxider | CAS: 41233-93-6 | C5H11KO | 126,24 g/mol
Kalium-tert-pentyloxid bruges i en bred vifte af applikationer i organisk syntese, agrokemikalier, farmaceutiske produkter, farvestoffer og aromakemikalier. Det bruges også til fremstilling af rengøringsmidler og biodiesel. De fungerer også som katalysatorer i polymerisation og isomeriseringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41233-93-6
Molekylær formel C5H11KO
Molekylvægt (g/mol) 126.24
MDL nummer MFCD00064808
InChI nøgle ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 2-methylbutan-2-olate, potassium tert-amylate, potassium tert-pentoxide, potassium tert-pentylate, potassium tert-pentoxide solution, potassium 2-methyl-2-butoxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt, potassium tert-amyloxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt 1:1
PubChem CID 23683543
SMIL [K+].CCC(C)(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tert-pentyloxide
Tæthed 0.80g/mL
Flammepunkt −18° (0 °F)
Lineær formel CH3CH2C(CH3)2OK
Mængde 5 g
FN nummer UN2924
Følsomhed & Luftfugtighedsfølsom
IUPAC navn kalium; 2-methylbutan-2-olat
Formel vægt 126.24
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 14 to 18% w/v in cyclohexane
Fysisk form Væske