Få mere at vide
Kalium tert-butoxid, ren, 20 vægt % opløsning i THF
Artikelnummer. 10292372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10292372 50 mL Glasflaske 50ml
11964611 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10292372 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 364990500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    1007.48 DKK / 50ml
    Spare 32.52 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tert-butoxide
CAS 865-47-4, 109-99-9
Farve Rav til farveløs
Tæthed 0.9290g/mL
Flammepunkt −21 °C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H9KO
Lineær formel (CH3)3COK
Mængde 50 mL
Fieser 01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289
Specifik vægtfylde 0.929
Synonym potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer med vand.
InChI nøgle LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)[O-].[K+]
IUPAC navn kalium;2-methylpropan-2-olat
Molekylvægt (g/mol) 112.21
PubChem CID 23665647
Formel vægt 112.21
Grad Ren
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tert-butoxide, 20 wt.% solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.