Få mere at vide
Kalium tert-butoxid, 98+%, ren
Artikelnummer. 10626762 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10626762 500 g Plastflaske 500g
10696372 5 g Glasflaske 5g
10713504 25 g Plastflaske 25g
10419100 100 g Plastflaske 100g
11914611 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10626762 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168885000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 DKK
    1080.65 DKK / 500g
    Spare 239.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 865-47-4
Molekylær formel C4H9KO
Molekylvægt (g/mol) 112.21
InChI nøgle LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
PubChem CID 23665647
IUPAC navn kalium;2-methylpropan-2-olat
SMIL CC(C)(C)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tert-butoxide
Smeltepunkt 240,0 °C til 258,0 °C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)3COK
Mængde 500 g
Fieser 01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer med vand. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, ethanol, let opløselig i diethylether, benzen
Formel vægt 112.21
Procent renhed 98+%
Grad Ren
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tert-butoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H252-Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.