Få mere at vide
Kaliumtert-butoxid, 97%
Artikelnummer. 11421688
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421688 1000 g 1000g
11494010 25 g 25g
11404020 100 g 100g
11431688 250 g 250g
11414020 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11421688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13947.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112,213 g/mol
Kalium-tert-butoxid bruges som en stærk ikke-nukleofil base i organisk kemi. Det spiller en aktiv rolle i dehydrohalogeneringsreaktioner. Det er også nyttigt til grønnere amidering af estere. Det tjener som et mellemprodukt i reaktioner af Mizoroki-Heck-typen. Desuden bruges det som en initiator i anionisk polymerisation af carbazolyl-substituerede oxiraner. Det katalyserer reaktionen af hydrosilaner og heterocykliske forbindelser for at give silylderivaterne med udvikling af hydrogen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kalium tert-butoxid bruges som en stærk ikke-nukleofil base i organisk kemi. Det spiller en aktiv rolle i dehydrohalogeneringsreaktioner. Det er også nyttigt til grønnere amidering af estere. Det tjener som et mellemprodukt i reaktioner af Mizoroki-Heck-typen. Desuden bruges det som en initiator i anionisk polymerisation af carbazolyl-substituerede oxiraner. Det katalyserer reaktionen af hydrosilaner og heterocykliske forbindelser for at give silylderivaterne med udvikling af hydrogen.
Opløselighed Opløselig i hexan, toluen
, diethylether og terahydrofuran.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med vand, syrer, reduktionsmidler, oxygen, alkoholer, klorerede opløsningsmidler, halogener og ketoner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 865-47-4
Molekylær formel C4H9KO
Molekylvægt (g/mol) 112.213
MDL nummer MFCD00012162
InChI nøgle LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
PubChem CID 23665647
IUPAC navn kalium;2-methylpropan-2-olat
SMIL CC(C)(C)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tert-butoxide
Smeltepunkt ∼255 °C (dekomponering)
Lineær formel (CH3)3COK
Mængde 1000 g
FN nummer UN3206
Beilstein 3556712
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløselig i hexan, toluen, diethylether og terahydrofuran.
Formel vægt 112.22
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tert-butoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H252-Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tert-butoxide