Få mere at vide
Kaliumtert-butoxid, 2M (25% w/w) opløsning i 2-MeTHF, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium tert-butoxide |
| CAS | 865-47-4, 96-47-9 |
| Mængde | 800 mL |
| Flammepunkt | -11 °C |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 0.86 |
| Tæthed | 0.8600g/mL |
| Molekylær formel | C4H9KO |
| Lineær formel | (CH3)3COK |
| Synonym | potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium tert-butoxide, 2M (25% w/w) solution in 2-MeTHF
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Selvopvarmende stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H252-Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.