Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Tellurite |
| CAS | 7790-58-1 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | K2O3Te |
| Synonym | potassium tellurite, potassium tellurate iv, dipotassium tellurite, dipotassium trioxotellurate, telluric acid, dipotassium salt, potassiium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , dipotassium salt, dipotassium ion tellurite, acmc-1bm2e |
| InChI nøgle | BFPJYWDBBLZXOM-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [O-][Te](=O)[O-].[K+].[K+] |
| IUPAC navn | dipotassium;tellurite |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.794 |
| PubChem CID | 65186 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium Tellurite
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i