Få mere at vide
Kaliumtelluritmonohydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384947
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384947 25 g 25g
11374947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041959.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 123333-66-4 | K2O3Te·H2O
Kaliumtellurit, i forbindelse med agar, bruges som et selektivt medium til vækst af clauberg (bakterier). Det bruges til selektiv isolering af stafylokokker og corynebakterier, som bruges til at reducere TeO 32- til tellurelement.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123333-66-4
Molekylær formel K2O3Te·H2O
MDL nummer MFCD00149923
Synonym potassium tellurite, potassium tellurate iv, dipotassium tellurite, dipotassium trioxotellurate, telluric acid, dipotassium salt, potassiium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , dipotassium salt, dipotassium ion tellurite, acmc-1bm2e
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tellurite monohydrate
Smeltepunkt 465°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 97%
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 253.80 Anhydrous
Udseende White crystals