Få mere at vide
Potassium Superoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Superoxide |
| CAS | 12030-88-5 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | KO2 |
| Synonym | Potassium Dioxide, Potassium Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/K.O2/c;1-2/q+1;-1 |
| SMIL | [K]O[O] |
| IUPAC navn | λ^{1}-oxidanyloxypotassium |
| Molekylvægt (g/mol) | 71.1 |
| Formel vægt | 70.9535 |