Få mere at vide
Kaliumsulfit, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11423426 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11423426 25 g
1 options
Artikelnummer. 11423426 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0522585525
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-03-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Sulphite
CAS 10117-38-1
Mængde 25 g
Molekylær formel K2O3S
Synonym potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
InChI nøgle BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC navn dikalium;sulfit
Molekylvægt (g/mol) 158.254
PubChem CID 24958
Formel vægt 158.26