Få mere at vide
Kaliumsulfat, TRC
Artikelnummer. 30428745
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30428745 100 g
1 options
Artikelnummer. 30428745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP698305100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium Sulphate
CAS 7778-80-5
Mængde 100 g
Molekylær formel K2O4S
Synonym Sulfuric Acid Dipotassium Salt, Potassium Sulfate, Arcanum Duplicatum, Dipotassium Sulfate, Potassium Sulfate, Potassium Sulfate (K2(SO4)), Potassium Sulfate (K2SO4), Potassium Sulphate, Sal Polychrestum, Sulfate of Potash, Sulfuric Acid Dipotassium Salt, Tartarus Vitriolatus
InChI formel InChI=1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
SMIL [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn dikalium; sulfat
Molekylvægt (g/mol) 174.26
Formel vægt 173.8791