Få mere at vide
Kaliumsulfit, 90%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11934231 250 g Glasflaske 250g
1 options
Artikelnummer. 11934231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440212500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00 DKK
    315.65 DKK / 250g
    Spare 58.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10117-38-1 | K2O3S | 158,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium sulfite
CAS 10117-38-1
Mængde 250 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 88% min. (Jodimetri)
Molekylær formel K2O3S
Lineær formel K2SO3
Merck Index 15,7795
Synonym potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
InChI nøgle BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC navn dikalium;sulfit
Molekylvægt (g/mol) 158.26
PubChem CID 24958
Formel vægt 158.26
Procent renhed 90%
Grad Ren