Få mere at vide
Potassium sulfite, 90%, pure
Artikelnummer. p-4813622 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
Artikelnummer. 11914231
Brand: Thermo Scientific Acros 440210010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10117-38-1 | K2O3S | 158.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10117-38-1
Molekylær formel K2O3S
Molekylvægt (g/mol) 158.26
InChI nøgle BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
PubChem CID 24958
IUPAC navn dikalium;sulfit
SMIL [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium sulfite
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 88% min. (Iodimetry)
Lineær formel K2SO3
Merck Index 15,7795
Formel vægt 158.26
Procent renhed 90%
Grad Ren