Få mere at vide
Kaliumsulfit, 90%, rent
Artikelnummer. 11924231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11924231 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
11914231 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11924231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440210025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 DKK
    1977.64 DKK / 2.5kg
    Spare 132.36 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10117-38-1 | K2O3S | 158,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10117-38-1
Molekylær formel K2O3S
Molekylvægt (g/mol) 158.26
InChI nøgle BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
PubChem CID 24958
IUPAC navn dikalium;sulfit
SMIL [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium sulfite
Mængde 2.5 kg
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 88% min. (Jodimetri)
Lineær formel K2SO3
Merck Index 15,7795
Formel vægt 158.26
Procent renhed 90%
Grad Ren