Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium sulfite |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 88% min. (Jodimetri) |
| Lineær formel | K2SO3 |
| Merck Index | 15,7795 |
| Formel vægt | 158.26 |
| Procent renhed | 90% |
| Grad | Ren |