Få mere at vide
Kaliumsulfat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15693360
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
50kg
5kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15693360 6 x 1 kg Pakke med 6
15663360 1 kg 1kg
15683360 5 kg 5kg
15673360 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15693360 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 312706X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00 DKK
    1771.45 DKK / Pakke med 6
    Spare 1248.55 DKK
    41% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO,≥ 99 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1.698 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium sulfate
Navn note Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 6 x 1 kg
Lineær formel K2SO4
IUPAC navn dikalium;sulfat
Formel vægt 174.26
Procent renhed >99%
Grad ACS-reagens/reagens ISO
Emballage Poly flaske
Tæthed 2.66 g/cm3