Få mere at vide
Kaliumsulfat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO,≥ 99 %, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15663360
Kaliumsulfat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15663360 Shop alle Honeywell Fluka produkter
1 kg, 1kg
Mængde:
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
50kg
5kg
Pakke med 6
Artikelnummer. 15663360
Brand: Honeywell-Fluka 312701KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO,≥ 99 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium saltVis mereVis mindre
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Sulfate
Navn note Reag. ISO
Mængde 1 kg
Lineær formel K2SO4
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn dikalium;sulfat
Formel vægt 174.26g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS/puriss. pa
Produktidentifikator
  • Potassium sulfate
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kaliumsulfat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO,≥ 99 %, Honeywell Fluka™ >