Få mere at vide
Potassium sulfate, pure
Artikelnummer. p-4229016 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
Artikelnummer. 11954241
Brand: Thermo Scientific Acros 193810010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1689.0°C
Kemisk navn eller materiale Potassium sulfate
Smeltepunkt 1067.0°C
Farve Hvid
pH 5.5 to 8.5
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Lineær formel K2SO4
Merck Index 15,7793
Opløselighedsinformation Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC navn dikaliumsulfat
Formel vægt 174.25
Procent renhed ≥99.0%
Grad Ren
Tab ved tørring 1% max. (130°C)
Emballage Plastflaske