Tekniske data
| Kogepunkt | 1689.0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium sulfate |
| Smeltepunkt | 1067,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,5 til 8,5 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 5 kg |
| Lineær formel | K2SO4 |
| Merck Index | 15,7793 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 110 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol |
| Vis mere |