Få mere at vide
Kaliumsulfat, rent
Artikelnummer. 11954241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11954241 1 kg Plastflaske 1kg
11964241 5 kg Plastflaske 5kg
11974241 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11954241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193810010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.00 DKK
    398.65 DKK / 1kg
    Spare 74.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1689.0 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium sulfate
Smeltepunkt 1067,0 °C
Farve Hvid
pH 5,5 til 8,5
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Tab ved tørring 1% maks. (130 °C)
Emballage Plastflaske
Lineær formel K2SO4
Merck Index 15,7793
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 110 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
IUPAC navn dikaliumsulfat
Formel vægt 174.25
Procent renhed ≥99.0%
Grad Ren