Få mere at vide
Kaliumsulfat, Puratronic™ 99,997% (metalbasis)
Beskrivelse
Kaliumsulfat anvendes primært som gødning. Det bruges også lejlighedsvis til fremstilling af glas og som flashreduktion i artilleri-drivladninger. Det reducerer mundingsblink, flareback og blast-overtryk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1689 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium sulfate |
| Smeltepunkt | 1.069 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | K2SO4 |
| Merck Index | 14,7674 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol, acetat og kulstofdisulfid. |
| Vis mere |