Få mere at vide
Kaliumsulfat, Puratronic™ , 99,997 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306997
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306997 25 g 25g
11396987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010845.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Kaliumsulfat anvendes primært som gødning. Det bruges også lejlighedsvis til fremstilling af glas og som flashreduktion i artilleri-drivladninger. Det reducerer mundingsblink, flareback og blast-overtryk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-80-5
Molekylær formel K2O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.25
MDL nummer MFCD00011388
InChI nøgle OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
IUPAC navn dikalium;sulfat
SMIL [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1689°C
Kemisk navn eller materiale Potassium sulfate
Smeltepunkt 1,069°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel K2SO4
Merck Index 14,7674
Opløselighedsinformation Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetate and carbon disulfide.
Formel vægt 174.27
Procent renhed 99.997%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 2.662 g/mL