Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Sulfate |
| Navn note | Vandfri |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| IUPAC navn | dikaliumsulfat |
| Formel vægt | 174.26 |
| Procent renhed | 99% |
| Grad | ACS-reagens |